Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rektangulære skovle i A-4-81 rotor
Artikelnummer. 11833981
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen:
15 ml
180 til 250 ml
2,6 til 7 ml
3 til 15 ml
Unit Size:
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen Unit Size
11833981 180 til 250 ml Pakke med 2
11830242 15 ml Pakke med 2
11803432 3 til 15 ml Pakke med 2
10137533 2,6 til 7 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11833981 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5825722000
På lager
Tilføj fleksibilitet til A-4-81 Rotor til Eppendorf Centrifuger 5810/5810 R med disse adaptere
  • Rotor adaptere
  • Til rektangulære spande
  • Fås i en lang række størrelser, der passer til forskellige applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Adapter
Rørtype Standard, Vacutainer , Falcon Rør og Kolber
Volumen 180 til 250 ml
Til brug med (udstyr) 500mL rektangulær spand til Rotor A-4-81
Borestørrelse (metrisk) 62 mm
Antal steder 1
Til brug med (applikation) 400mL rektangulær spand til brug med standard, Vacutainer , Falcon rør og kolber
nr. pr. pakke 2 Pakke