Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til rektangulære skovle i A-4-81 rotor
Artikelnummer. 10137533 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
15 ml
180 til 250 ml
2,6 til 7 ml
3 til 15 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
10137533 2,6 til 7 ml Pakke med 2
11830242 15 ml Pakke med 2
11833981 180 til 250 ml Pakke med 2
11803432 3 til 15 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10137533 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5810747007
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilføj fleksibilitet til A-4-81 Rotor til Eppendorf Centrifuger 5810/5810 R med disse adaptere
  • Rotor adaptere
  • Til rektangulære spande
  • Fås i en lang række størrelser, der passer til forskellige applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Rund bund
Volumen 2,6 til 7 ml
Til brug med (udstyr) 500mL rektangulær spand til Rotor A-4-81
Borestørrelse (metrisk) 13 mm
Antal steder 18
nr. pr. pakke 2 Pakke