Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til 400 ml spand
Artikelnummer. 10263592 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
2,6 til 5 ml
400 mL
50 mL
7 til 17 ml
Rørtype:
Flad
Konisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10263592
Brand: Eppendorf™ 5810723000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse adaptere med 400mL spande til Eppendorf™ rotorer.
  • To adaptere pr. pakke
  • Kompatibel med koniske eller flade rør og spande til Eppendorf rotorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Konisk
Volumen 50 mL
Til brug med (udstyr) 400 ml spand
Borestørrelse (metrisk) 31 mm
Antal steder 20
nr. pr. pakke 2 Pakke