Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til 100mL rektangulær spand
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1,2 til 5 ml
1,5 til 2 ml
15 mL
18 til 120 ml
18 til 30 ml
2.6 to 7 mL
3 til 15 ml
30 til 50 ml
50 mL
50 til 75 ml
7 til 18 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Description
- Adaptere til rektangulære skovle
- Til brug med Rotor A-4-44
- Fås i en række størrelser til en bred vifte af applikationer
Specifications
Specifications
| Type | Adapter |
| Volumen | 1,2 til 5 ml |
| Til brug med (udstyr) | 100 ml rektangulær spand |
| Borestørrelse (metrisk) | 11 mm |
| Antal steder | 56 |
| Til brug med (applikation) | Standard, Vacutainer , Falcon og mikroreagensglas |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |