Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til 100mL rektangulær spand
Beskrivelse
- Adaptere til rektangulære skovle
- Til brug med Rotor A-4-44
- Fås i en række størrelser til en bred vifte af applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Volumen | 30 til 50 ml |
| Til brug med (udstyr) | 100 ml rektangulær spand |
| Borestørrelse (metrisk) | 31 mm |
| Antal steder | 4 |
| Til brug med (applikation) | Standard, Vacutainer , Falcon og mikroreagensglas |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |