Beskrivelse
- Adaptere til rektangulære skovle
- Til brug med Rotor A-4-44
- Fås i en række størrelser til en bred vifte af applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Volumen | 1,5 til 2 ml |
| Til brug med (udstyr) | 100 ml rektangulær spand |
| Borestørrelse (metrisk) | 11 mm |
| Antal steder | 48 |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |