Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til 100mL rektangulær spand
Artikelnummer. 10328371 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
1,2 til 5 ml
1,5 til 2 ml
15 ml
18 til 120 ml
18 til 30 ml
2,6 til 7 ml
3 til 15 ml
30 til 50 ml
50 ml
50 til 75 ml
7 til 18 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10328371 15 ml Pakke med 2
10266861 1,2 til 5 ml Pakke med 2
10555921 1,5 til 2 ml Pakke med 2
10318611 50 til 75 ml Pakke med 2
10681502 18 til 120 ml Pakke med 2
10786722 30 til 50 ml Pakke med 2
10398411 50 ml Pakke med 2
10648821 18 til 30 ml Pakke med 2
10618631 2,6 til 7 ml Pakke med 2
10297581 7 til 18 ml Pakke med 2
10247251 3 til 15 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10328371 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5804755006
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Til brug med Eppendorf Tubes
  • Adaptere til rektangulære skovle
  • Til brug med Rotor A-4-44
  • Fås i en række størrelser til en bred vifte af applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype Falk
Volumen 15 ml
Til brug med (udstyr) 100 ml rektangulær spand
Borestørrelse (metrisk) 17.5 mm
Antal steder 16
nr. pr. pakke 2 Pakke