Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til 100mL rektangulær spand
Artikelnummer. 10266861 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
1,2 til 5 ml
1,5 til 2 ml
15 ml
18 til 120 ml
18 til 30 ml
2,6 til 7 ml
3 til 15 ml
30 til 50 ml
50 ml
50 til 75 ml
7 til 18 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
10266861 1,2 til 5 ml Pakke med 2
10555921 1,5 til 2 ml Pakke med 2
10318611 50 til 75 ml Pakke med 2
10681502 18 til 120 ml Pakke med 2
10786722 30 til 50 ml Pakke med 2
10398411 50 ml Pakke med 2
10648821 18 til 30 ml Pakke med 2
10618631 2,6 til 7 ml Pakke med 2
10297581 7 til 18 ml Pakke med 2
10247251 3 til 15 ml Pakke med 2
10328371 15 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10266861 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5804750004
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Eppendorf Tubes
  • Adaptere til rektangulære skovle
  • Til brug med Rotor A-4-44
  • Fås i en række størrelser til en bred vifte af applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Volumen 1,2 til 5 ml
Til brug med (udstyr) 100 ml rektangulær spand
Borestørrelse (metrisk) 11 mm
Antal steder 56
Til brug med (applikation) Standard, Vacutainer , Falcon og mikroreagensglas
nr. pr. pakke 2 Pakke