Få mere at vide
Fisherbrand™ Adaptere til Fisherbrand™ accuSpin™ 400 6-plads rotor med fast vinkel
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
400 6-pladser Fast vinkel rotor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med fastvinklet rotor 13-100-559.
Adaptere sælges enkeltvis. Bestil den korrekte mængde for at udstyre rotor.
Tekniske data
Tekniske data
| Rørtype | Konisk |
| Til brug med (udstyr) | 400 6-pladser Fast vinkel rotor |
| Rørstørrelse | 15 mL |