Få mere at vide
Fisherbrand™ Adaptere til Fisherbrand™ accuSpin™ 4-plads rotor med rektangulær skovl
Shop alle Thermo Scientific produkter
                                Beholdertype:
                                Bottle
                                Flaske
                                Farve:
                                Brown
                                Grå
                                Hvid
                                Pakningsstørrelse: 
                                Hver
                    Beskrivelse
Monteres i rektangulær skovl 13-100-587 til svingende skovlrotor 13-100-584; kan også bruges i forseglet rotor 13-100-589.
Ordreinfo
Adaptere sælges enkeltvis. Bestil korrekt mængde for at udstyre rotor. Andre adapterstørrelser er tilgængelige online.
            Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | accuSpin 1/1R 4-plads rotor | 
| Farve | Hvid | 
| Beholdertype | Flaske | 
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			Fisherbrand™ Adaptere til Fisherbrand™ accuSpin™ 4-plads rotor med rektangulær skovl > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion