Få mere at vide
Fisherbrand™ Adaptere til Fisherbrand™ accuSpin™ 4-plads rotor med rektangulær skovl
Artikelnummer. 10612422 Shop alle Thermo Scientific produkter
Beholdertype:
Flaske
Farve:
Brun
Grå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10612422
Brand: Fisherbrand™ 75005327
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adaptere sælges enkeltvis og fås i andre størrelser for nemheds skyld.
Monteres i rektangulær skovl 13-100-587 til svingende skovlrotor 13-100-584; kan også bruges i forseglet rotor 13-100-589.
Ordreinfo
Adaptere sælges enkeltvis. Bestil korrekt mængde for at udstyre rotor. Andre adapterstørrelser er tilgængelige online.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) accuSpin 1/1R 4-plads rotor
Farve Hvid
Beholdertype Flaske