Få mere at vide
Fisherbrand™ Adaptere til Fisherbrand™ accuSpin™ 4-plads rotor med rektangulær skovl
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beholdertype:
Flaske
Farve:
Brun
Grå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Monteres i rektangulær skovl 13-100-587 til svingende skovlrotor 13-100-584; kan også bruges i forseglet rotor 13-100-589.
Ordreinfo
Adaptere sælges enkeltvis. Bestil korrekt mængde for at udstyre rotor. Andre adapterstørrelser er tilgængelige online.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | accuSpin 1/1R 4-plads rotor |
| Farve | Grå |
| Beholdertype | Flaske |