Få mere at vide
Fisherbrand™ Adaptere til Fisherbrand™ accuSpin™ 4-plads rotor med rektangulær skovl
Artikelnummer. 10044900 Shop alle Thermo Scientific produkter
Beholdertype:
Flaske
Farve:
Brun
Grå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10044900
Brand: Fisherbrand™ 75005387
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adaptere sælges enkeltvis og fås i andre størrelser for nemheds skyld.
Fit in rectangular bucket 13-100-587 for swinging bucket rotor 13-100-584; also can be used in sealed rotor 13-100-589.
Order Info
Adaptere sælges enkeltvis. Bestil korrekt mængde for at udstyre rotor. Andre adapterstørrelser er tilgængelige online.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) accuSpin 1/1R 4-Place Rotor
Farve Brun
Beholdertype Flaske