Tekniske data
| Type | Adapter |
| Rørtype | Keglefalk |
| Volumen | 50 ml |
| Til brug med (udstyr) | Rektangulært stativ Nacelle 100mL rotor A-4 –44 |
| Borestørrelse (metrisk) | 31 mm |
| Antal steder | 4 |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |