Tekniske data
| Type | Adapter |
| Rørtype | Falk |
| Volumen | 15 ml |
| Til brug med (udstyr) | Rektangulært stativ Nacelle 100mL rotor A-4 –44 |
| Borestørrelse (metrisk) | 17.5 mm |
| Antal steder | 8 |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |