Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til dobbeltblodspose spande til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 Rotorer
Artikelnummer. 15743088 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
12/16 x 300 ml
12/16 x 450 ml
12/16 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15743088
Brand: Thermo Scientific™ 75003855
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vælg adaptere til dobbelte quint-blodposer eller krogadaptere til navlestrengsblodseparationer i dobbelte blodposespande til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 rotorer.
Thermo Scientific blodbankcentrifuger giver fleksibilitet til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange med et udvalg af Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer og skovlsystemer.
Til behov for behandling af blod med høj kapacitet, HAEMAFlex 12 svingende skovlrotor giver 12 x 500 ml kapacitet eller opgrader din centrifugekapacitet til 16 x 500 ml blodposer med HAEMAFlex 16 rotorer og samme skovlvalg.
Vælg adaptere til dobbelte kvintblodposer (XXL, XL eller M størrelse) eller krogadaptere til navlestrengsblodseparationer (XXL eller M størrelse).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotorskovladapter
Volumen 12/16 x 300 ml
Til brug med (udstyr) M Size Adapters
Oversigt Krogadapter til ledningsblodseparationer, til brug med M-adaptere (sæt med 2)
Til brug med (applikation) Cord Blood Separations
nr. pr. pakke Sæt med 2