Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til dobbeltblodspose spande til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 Rotorer
Artikelnummer. 15708359 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
12/16 x 300 ml
12/16 x 450 ml
12/16 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen unitSize
15708359 12/16 x 300 ml -
15610937 12/16 x 500 ml -
15723088 12/16 x 500 ml Pakke med 2
15733088 12/16 x 450 ml -
15743088 12/16 x 300 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15708359 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003868
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vælg adaptere til dobbelte quint-blodposer eller krogadaptere til navlestrengsblodseparationer i dobbelte blodposespande til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 rotorer.
Thermo Scientific blodbankcentrifuger giver fleksibilitet til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange med et udvalg af Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer og skovlsystemer.
Til behov for behandling af blod med høj kapacitet, HAEMAFlex 12 svingende skovlrotor giver 12 x 500 ml kapacitet eller opgrader din centrifugekapacitet til 16 x 500 ml blodposer med HAEMAFlex 16 rotorer og samme skovlvalg.
Vælg adaptere til dobbelte kvintblodposer (XXL, XL eller M størrelse) eller krogadaptere til navlestrengsblodseparationer (XXL eller M størrelse).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Blood Bag Bucket Adapter
Volumen 12/16 x 300 ml
Til brug med (udstyr) Dobbelt blodpose spand
Oversigt Krogadapter til ledningsblodseparationer, til brug med adaptere i XXL størrelse (sæt med 2)
Til brug med (applikation) Cord Blood Separations
nr. pr. pakke Sæt med 2