Få mere at vide
Thermo Scientific™ Adaptere til dobbeltblodspose spande til Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 Rotorer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific blodbankcentrifuger giver fleksibilitet til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange med et udvalg af Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ rotorer og skovlsystemer.
Til behov for behandling af blod med høj kapacitet, HAEMAFlex 12 svingende skovlrotor giver 12 x 500 ml kapacitet eller opgrader din centrifugekapacitet til 16 x 500 ml blodposer med HAEMAFlex 16 rotorer og samme skovlvalg.
Vælg adaptere til dobbelte kvintblodposer (XXL, XL eller M størrelse) eller krogadaptere til navlestrengsblodseparationer (XXL eller M størrelse).
Vælg adaptere til dobbelte kvintblodposer (XXL, XL eller M størrelse) eller krogadaptere til navlestrengsblodseparationer (XXL eller M størrelse).
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Blodpose adapter |
| Volumen | 12/16 x 500 ml |
| Til brug med (udstyr) | XXL size (110 x 88mm) |
| Oversigt | Double Quint Blood Bag Adapter til XL størrelse (110 x 76 mm) (sæt med 2) |
| nr. pr. pakke | Sæt med 2 |