Få mere at vide
SymLine™ Adaptere
Shop alle SCAT Europe produkter
:
Adaptere; Beskrivelse: Gevindadapter, S90 (f) til S60 (m); Materiale: HDPE-EC; Type: Adapter
Beskrivelse
eksisterer allerede
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
- Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
- Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Black |
| Oversigt | Gevindadapter, S90 (f) til S60 (m) |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | HDPE-EC |
| Materiale | HDPE-EC |
| Produkttype | Trådadapter |