Få mere at vide
SymLine™ Adaptere
Description
eksisterer allerede
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
- Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
- Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Specifications
Specifications
| Lukkestørrelse | CPC, GL14 |
| Lukningsfarve | Black |
| Oversigt | Filter til rustfrit stålkobling |
| Farve | Sort |
| Liner materiale | HDPE |
| Til brug med (udstyr) | Justrite Beholder |
| Materiale | HDPE |
| Produkttype | Adapter |