Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere
Artikelnummer. 10413911 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Model-:
Eppendorf Plus/8 Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
10413911 Eppendorf Plus/8 Adapter Hver
1 options
Artikelnummer. 10413911 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4788200000
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Eppendorf Pipettekontrollere
  • Pipetteringstilbehør
  • Adaptere til Eppendorf Easypet og 4780 repeaterpipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Model- Eppendorf Plus/8 Adapter
Type Adapter
Til brug med (udstyr) 4780 Repeater, 8-kanals Repeater Pipette
Mængde 1 hver