Få mere at vide
SymLine™ Adaptere
Shop All SCAT Europe Products
Click to view available options
Lukkestørrelse:
S60/61, S50
Description
eksisterer allerede
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
- Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
- Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Specifications
Specifications
| Lukkestørrelse | S60/61, S50 |
| Lukningsfarve | Sort |
| Oversigt | Gevindadapter, S60/61 (m) til S50 (f), excentrisk med FKM pakning |
| Liner materiale | PE-HD-EL |
| Produkttype | Trådadapter |