Få mere at vide
SymLine™ Adaptere
Artikelnummer. 17823520 Shop alle SCAT Europe produkter
Lukkestørrelse:
S60/61, S70/71
Artikelnummer. 17823520
Brand: SymLine™ 108147
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dovetail din SymLine™ System, der passer til netop dine behov. Her finder du mange nyttige tilbehør.
eksisterer allerede
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
  • Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
  • Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Lukkestørrelse S60/61, S70/71
Lukningsfarve Black
Oversigt Gevindadapter, S60/61 (m) til S70/71 (f)
Farve Sort
Liner materiale HDPE-EC
Materiale HDPE-EC
Produkttype Trådadapter