Få mere at vide
HUBER Adaptere
Tilslutningstype:
M16 x 1 udvendigt gevind til M30 x 1,5 udvendigt gevind
M24 x 1,5 indvendigt gevind til R1/2 udvendigt gevind
M24 x 1,5 udvendigt gevind til M24 x 1,5 udvendigt gevind
M24 x 1,5 udvendigt gevind til M30 x 1,5 udvendigt gevind
M30 x 1,5 indvendig gevind til 3/4 NPT hantråd
M30 x 1,5 udvendigt gevind til G3/4 udvendigt gevind
M30 x 1,5 udvendigt gevind til M30 x 1,5 udvendigt gevind
M38 x 1,5 indvendig gevind til 1 NPT hantråd
M38 x 1,5 indvendigt gevind til R3/4 udvendigt gevind
M38 x 1,5 udvendigt gevind til M30 x 1,5 udvendigt gevind
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | M24 x 1,5 udvendigt gevind til M24 x 1,5 udvendigt gevind |
| Mængde | 1 stk. |
| Vægt (metrisk) | 0.1 kg |
| Type | Adapter |