Få mere at vide
HUBER Adaptere
Artikelnummer. 10069681
Tilslutningstype:
M16 x 1 udvendigt gevind til M30 x 1,5 udvendigt gevind
M24 x 1,5 indvendigt gevind til R1/2 udvendigt gevind
M24 x 1,5 udvendigt gevind til M24 x 1,5 udvendigt gevind
M24 x 1,5 udvendigt gevind til M30 x 1,5 udvendigt gevind
M30 x 1,5 indvendig gevind til 3/4 NPT hantråd
M30 x 1,5 udvendigt gevind til G3/4 udvendigt gevind
M30 x 1,5 udvendigt gevind til M30 x 1,5 udvendigt gevind
M38 x 1,5 indvendig gevind til 1 NPT hantråd
M38 x 1,5 indvendigt gevind til R3/4 udvendigt gevind
M38 x 1,5 udvendigt gevind til M30 x 1,5 udvendigt gevind
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10069681
Brand: HUBER 6665
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbehør
Tekniske data
Tilslutningstype M38 x 1,5 indvendigt gevind til R3/4 udvendigt gevind
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 0.294 kg
Type Adapter