Få mere at vide
Eppendorf™ Adaptere til 1,5/2,0 ml mikrocentrifugerotorer
Artikelnummer. 10690542 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 0,2 ml PCR-rør
6 x 0,25 til 0,4 ml Microtainer Rør
6 x 0,5 til 0,6 ml Microtainer™ Rør
6 x 0,5 til 0,6 ml PCR-rør
Til brug med (applikation):
0,2 ml PCR-rør
0,4 ml Backman rør
0,5 ml eller 0,6 ml Microtainer™ Rør
Rørtype:
Bagmand
Eppendorf
PCR
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Til brug med (applikation) Rørtype unitSize
10690542 6 x 0,2 ml PCR-rør 0,2 ml PCR-rør PCR Pakke med 6
10227810 6 x 0,25 til 0,4 ml Microtainer Rør 0,2 ml PCR-rør PCR Pakke med 6
10317991 6 x 0,5 til 0,6 ml PCR-rør 0,4 ml Backman rør Bagmand Pakke med 6
10449181 6 x 0,5 til 0,6 ml Microtainer™ Rør 0,5 ml eller 0,6 ml Microtainer™ Rør Eppendorf Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10690542 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5425715005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse adaptere med en række forskellige rør og rotorer. Eppendorf™ Adaptere fungerer med alle 1,5/2,0 ml mikrocentrifugerotorer.
  • Adaptere til rotorer
  • Fås i pakker med 6 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Rørtype PCR
Volumen 6 x 0,2 ml PCR-rør
Til brug med (udstyr) Rotor F-45-48-11
Vinkel Fast
Til brug med (applikation) 0,2 ml PCR-rør
nr. pr. pakke 6/Pk.