Få mere at vide
WTW™ Adapter til WTW™ OxiTop/OxiTop-C™ Målehoved
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10736452
Skift visning
Type:
Adapter OxiTop™ -AD/SK
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10736452 Adapter OxiTop™ -AD/SK Hver
1 options
Artikelnummer. 10736452 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 209016
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Tekniske data
Type Adapter OxiTop™ -AD/SK
Til brug med (applikation) Til alle modeller af PF45/ og MF/45 prøve- og måleflasker
Til brug med (udstyr) OxiTop™ /OxiTop™ -C målehoveder
Inkluderer 1 x OxiTop™ AD-adapter, 1 x OxiTop™ SK skrubar adapter, 1 x pakning DI45 til adapter, 1 x skruesæt VS45 til adapter, 2 x GK 600 L gummimanchetter