Beskrivelse
- Forhindre rør i at bevæge sig under målingen
- Beskyt prøvekammeret mod forurening
- Inddæm reagensspild i adapteren
- Tillad hurtig udskiftning af adapteren
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (udstyr) | Junior LB 9509 bærbar luminometer |
| Højde (metrisk) | 42 mm |
| Bredde (metrisk) | 15 mm |
| Inkluderer | Adaptere (10 Pc.) |