Beskrivelse
- For modelserier før type VBF.197 og tredjepartskabinetter (med forbindelse DN 75 mm)
- Højde = 160 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Adapter til recirkulationsluftfiltersystem |
| Til brug med (udstyr) | For modeller før type VBF.197 og andre mærker (med udsugningsprop DN 75 mm) |
| Overfladebelægning | Farve |
| Vægt (metrisk) | 2.50 kg |
| Materiale | Stål |
| Produkttype | Adapter |