Beskrivelse
- Plader af stål malet
- For modeller: XL90, VBF. (T)197
- For høje skabe med kropsbredde 1555 cm
- Til brug med recirkulerende luftfiltersystem UFA, højde = 90 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Adapter til brug med recirkulerende luftfiltersystem UFA, højde = 90 mm |
| Til brug med (udstyr) | Højskabe 1555 mm brede |
| Overfladebelægning | Farve |
| Vægt (metrisk) | 1.50 kg |
| Materiale | Stål |
| Produkttype | Adapter |