Få mere at vide
Fisherbrand™ Adapter til Traceable™ Målere, Universal VAC til 9 VDC
Artikelnummer. 17337629 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Traceable™ Meter
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17337629 Traceable™ Meter
1 options
Artikelnummer. 17337629 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 1960134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00 DKK
    357.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 120.64 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Optimer ydeevnen af dine ledningsevne- og pH/ORP-målere med adapteren til Traceable™ Målere, Universal VAC til 9 VDC.
  • Inkluderer fire forskellige strømstikadaptere til at konvertere 115/220 VAC til 9 VDC
  • Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
Tekniske data
Type Strømadapter
Certificeringer/compliance Ingen
Til brug med (udstyr) Traceable™ Meter