Få mere at vide
BUCHI Adapter sæt
Shop alle Buchi produkter
Emballagemængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dry fill silica gel into glass chromatography cartridges
- Use medium-pressure dry gas/air to efficiently pack glass columns
- Compatible with BUCHI glass chromatography columns
- Alternative slurry (wet) packing columns available
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Cylinder |
| Til brug med (applikation) | 70/100 mm store indløbsgevindglassøjler |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Oversigt | Påfyldningsadaptersæt |
| Materiale | Borosilicate Glass |