Få mere at vide
Buerkle™ Adaptersæt til Buerkle™ Pump-It™ til Pump-It Cannister Pumps
Shop alle Bürkle produkter
Til brug med:
Pump-it Container pumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Gevindadapter sæt til Pump-it beholderpumpe, bestående af: Adapter ydre/ydre, 2 tommer grov Mauser - 64mm (BSI), grøn; Adapter ydre/ydre, 2 tommer grov TriSure - 64 mm (BSI), brun; Adapter ydre/ydre, 2 tommer. BSP - 64 mm (BSI), blå; Adapter udvendig/indvendig, 64mm (BSI) - DIN 60, sort; Adapter udvendig/indvendig, 64mm (BSI) - DIN 51, sort.
- Adapter ydre/ydre, 2 tommer grov Mauser - 64mm (BSI), grøn
- Adapter ydre/ydre, 2 tommer grov TriSure - 64 mm (BSI), brun
- Adapter ydre/ydre, 2 tommer. BSP - 64 mm (BSI), blå
- Adapter udvendig/indvendig, 64mm (BSI) - DIN 60, sort
- Adapter udvendig/indvendig, 64mm (BSI) - DIN 51, sort
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Pump-it Container pumpe |
| Inkluderer | Adapter Udvendig/Indre, 64 mm (BSI) - Din 51 Sort; Adapter Udvendig/Indre, 64 mm (BSI) - Din 60, Sort |
| Type | Adapter sæt |