Få mere at vide
Biochrom Adapter sæt
Type:
Røradapter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Adaptersæt til 10 og 12 mm rør
- Til brug med Biochrom WPA CO8000 celletæthedsmåler
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 0,4 til 0,5 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 10 til 12 mm |
| Type | Røradapter |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Biochrom Ultrospec 30, Ultrospec 35c, Ultrospec 10, WPA CO8000 celletæthedsmåler |
| Holder | 10 og 12 mm reagensglas |
| Form | Cylindrisk |