Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til S-4xUniversal Rotor
Description
- Velegnet til S-4xUniversal rotorskovle
- Plads til udvalgt række af rør, flasker eller plader
Specifications
Specifications
| Rørtype | Konisk |
| Volumen | 1 x 500 ml konisk flaske |
| Maks. Rør diameter | 96 mm |
| Maks. Rørlængde | 148 mm |
| Til brug med (udstyr) | S-4x Universal Rotor |
| Antal steder | 1 |
| nr. pr. pakke | 2 |