Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til S-4xUniversal Rotor
Artikelnummer. 15840927 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 1 L Nalgene Flaske
1 x 500 ml konisk flaske
1 x 750 ml fladbundet flaske
16 x 5 mL mikrorør, 16 x 15 mL koniske rør, 1 MTP/DWP
21 x 9 mL rundbundede rør
26 x 7,5 til 12 mL rundbundede rør
30 x 4 til 8 mL rundbundede rør
46 rør på 12 x 75 mm eller 5 ml, rundbundede rør (FACS )
5 x MTP/DWP/PCR plader
7 x 50 mL koniske rør, 1 x 96/384-brønds mikroplade, 1 x 250 mL fladbundet flaske, 1 x 175 til 225 mL konisk flaske
7 x 50 mL rør med skørter, 7 x 30 mL Oak Ridge-rør
9 x 50 ml koniske rør, 1 mikroplade
Rørtype:
Flad bund
Flad/konisk bund
Konisk
Mikrorør, konisk
PCR
Rund bund
Skørt bund, Oak Ridge
rund bund (FACS )
Antal steder:
1
16/16/1
21
26
30
46
5
7/1/1/1
7/7
9/1
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15840927
Brand: Eppendorf™ 5910753004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adapteren til S-4xUniversal Rotor letter brugen af specifikke størrelser, former og antal kar i rotorskovle til S-4xUniversal Rotor.
  • Velegnet til S-4xUniversal rotorskovle
  • Plads til udvalgt række af rør, flasker eller plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørtype PCR
Volumen 5 x MTP/DWP/PCR plader
Maks. Rørlængde 88 mm
Til brug med (udstyr) S-4x Universal Rotor
Antal steder 5
nr. pr. pakke 2