Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til S-4xUniversal Rotor
Artikelnummer. 15830927 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
1 x 1 L Nalgene Flaske
1 x 500 ml konisk flaske
1 x 750 ml fladbundet flaske
16 x 5 mL mikrorør, 16 x 15 mL koniske rør, 1 MTP/DWP
21 x 9 mL rundbundede rør
26 x 7,5 til 12 mL rundbundede rør
30 x 4 til 8 mL rundbundede rør
46 rør på 12 x 75 mm eller 5 ml, rundbundede rør (FACS )
5 x MTP/DWP/PCR plader
7 x 50 mL koniske rør, 1 x 96/384-brønds mikroplade, 1 x 250 mL fladbundet flaske, 1 x 175 til 225 mL konisk flaske
7 x 50 mL rør med skørter, 7 x 30 mL Oak Ridge-rør
9 x 50 ml koniske rør, 1 mikroplade
Rørtype:
Flad bund
Flad/konisk bund
Konisk
Mikrorør, konisk
PCR
Rund bund
Skørt bund, Oak Ridge
rund bund (FACS )
Antal steder:
1
16/16/1
21
26
30
46
5
7/1/1/1
7/7
9/1
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Rørtype Antal steder Pakningsstørrelse
15830927 16 x 5 mL mikrorør, 16 x 15 mL koniske rør, 1 MTP/DWP Mikrorør, konisk 16/16/1 Pakke med 2
15810937 7 x 50 mL rør med skørter, 7 x 30 mL Oak Ridge-rør Skørt bund, Oak Ridge 7/7 Pakke med 2
15820937 9 x 50 ml koniske rør, 1 mikroplade Konisk 9/1 Pakke med 2
15758112 1 x 1 L Nalgene Flaske Flad bund 1 Pakke med 2
15890927 1 x 500 ml konisk flaske Konisk 1 Pakke med 2
15870927 1 x 750 ml fladbundet flaske Flad bund 1 Pakke med 2
15840927 5 x MTP/DWP/PCR plader PCR 5 Pakke med 2
15820927 7 x 50 mL koniske rør, 1 x 96/384-brønds mikroplade, 1 x 250 mL fladbundet flaske, 1 x 175 til 225 mL konisk flaske Flad/konisk bund 7/1/1/1 Pakke med 2
15880927 46 rør på 12 x 75 mm eller 5 ml, rundbundede rør (FACS ) rund bund (FACS ) 46 Pakke med 2
15800937 21 x 9 mL rundbundede rør Rund bund 21 Pakke med 2
15850927 26 x 7,5 til 12 mL rundbundede rør Rund bund 26 Pakke med 2
15860927 30 x 4 til 8 mL rundbundede rør Rund bund 30 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15830927 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5910752008
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Adapteren til S-4xUniversal Rotor letter brugen af specifikke størrelser, former og antal kar i rotorskovle til S-4xUniversal Rotor.
  • Velegnet til S-4xUniversal rotorskovle
  • Plads til udvalgt række af rør, flasker eller plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Rørtype Mikrorør, konisk
Volumen 16 x 5 mL mikrorør, 16 x 15 mL koniske rør, 1 MTP/DWP
Maks. Rør diameter 17 mm
Maks. Rørlængde 124 mm, 64 mm
Til brug med (udstyr) S-4x Universal Rotor
Antal steder 16/16/1
nr. pr. pakke 2
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.