Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til S-4xUniversal Rotor
Adapteren til S-4xUniversal Rotor letter brugen af specifikke størrelser, former og antal kar i rotorskovle til S-4xUniversal Rotor.
Brand:  Eppendorf™ 5910751001
3570.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15820927
  • 3584.28 DKK / Pakke med 2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Velegnet til S-4xUniversal rotorskovle
  • Plads til udvalgt række af rør, flasker eller plader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Flad/konisk bund
32 mm
S-4x Universal Rotor
2
7 x 50 mL koniske rør, 1 x 96/384-brønds mikroplade, 1 x 250 mL fladbundet flaske, 1 x 175 til 225 mL konisk flaske
124 mm, 146 mm
7/1/1/1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Adapter til S-4xUniversal Rotor > Kapacitet: 7 x 50 mL koniske rør, 1 x 96/384-brønds mikroplade, 1 x 250 mL fladbundet flaske, 1 x 175 til 225 mL konisk flaske; Rørtype: Flad/konisk bund; Antal pladser: 7/1/1/1