Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til S-4x400 skovl
Letter brugen af specifikke størrelser, former og antal fartøjer i rotorskovle til S-4x400 rotor.
Brand:  Eppendorf™ 5910705000
2030.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15853222
  • 2038.12 DKK / Pakke med 2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Velegnet til S-4x400 Rotorskovle
  • Plads til udvalgt række af rør eller flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Flad/konisk bund
62 mm
S-4x400 skovl
1
1 x 175 til 250 ml flad/konisk flaske
138 mm
1
2/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Adapter til S-4x400 skovl > 1 x 175-250 mL flad/konisk flaske