Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til S-4x400 skovl
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 175 til 225 ml koniske rør
1 x 175 til 250 ml flad/konisk flaske
1 x 400 ml flaske
11 x 7,5 til 12 mL rundbundede rør
15 x 4 til 8 mL rundbundede rør
17 x 12 x 75 mm rundbundsrør
26 x 1,5/2,0 ml mikrorør
4 x 50 ml koniske rør
50 mL Selvstående rør, 50 mL Centriprep , 30 ml Oak Ridge
7 x 5,0 mL mikrorør, 15 mL koniske rør
8 x 9 mL rundbundede rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Velegnet til S-4x400 Rotorskovle
- Plads til udvalgt række af rør eller flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Rørtype | Rund bund |
| Volumen | 11 x 7,5 til 12 mL rundbundede rør |
| Maks. Rør diameter | 16 mm |
| Maks. Rørlængde | 122 mm |
| Til brug med (udstyr) | S-4x400 skovl |
| Fartøjer pr. adapter | 11 |
| Antal steder | 11 |
| nr. pr. pakke | 2/Pk. |