Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til S-4x400 skovl
Letter brugen af specifikke størrelser, former og antal fartøjer i rotorskovle til S-4x400 rotor.
Brand: Eppendorf™ 5910703007
2030.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Velegnet til S-4x400 Rotorskovle
- Plads til udvalgt række af rør eller flasker
Tekniske data
Rund bund | |
13 mm | |
S-4x400 skovl | |
15 |
15 x 4 til 8 mL rundbundede rør | |
119 mm | |
15 | |
2/Pk. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Adapter til S-4x400 skovl > 15 x 4-8mL rundbundede rør
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion