Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til S-4x400 skovl
Artikelnummer. 15823232 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 175 til 225 ml koniske rør
1 x 175 til 250 ml flad/konisk flaske
1 x 400 ml flaske
11 x 7,5 til 12 mL rundbundede rør
15 x 4 til 8 mL rundbundede rør
17 x 12 x 75 mm rundbundsrør
26 x 1,5/2,0 ml mikrorør
4 x 50 ml koniske rør
50 mL Selvstående rør, 50 mL Centriprep , 30 ml Oak Ridge
7 x 5,0 mL mikrorør, 15 mL koniske rør
8 x 9 mL rundbundede rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15823232
Brand: Eppendorf™ 5910714009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Letter brugen af specifikke størrelser, former og antal fartøjer i rotorskovle til S-4x400 rotor.
  • Velegnet til S-4x400 Rotorskovle
  • Plads til udvalgt række af rør eller flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørtype Konisk
Volumen 1 x 175 til 225 ml koniske rør
Maks. Rør diameter 62 mm
Maks. Rørlængde 143 mm
Til brug med (udstyr) S-4x400 skovl
Fartøjer pr. adapter 1
Antal steder 1
nr. pr. pakke 2/Pk.