Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til S-4x400 skovl
Letter brugen af specifikke størrelser, former og antal fartøjer i rotorskovle til S-4x400 rotor.
Brand:  Eppendorf™ 5910711000
2140.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15803232
  • 2148.56 DKK / Pakke med 2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Velegnet til S-4x400 Rotorskovle
  • Plads til udvalgt række af rør eller flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Rund bund
12 mm
S-4x400 skovl
17
17 x 12 x 75 mm rundbundsrør
144 mm
17
2/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Adapter til S-4x400 skovl > 17 x 12x75 mm rundbundede rør