Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til S-4x1000 Rotor Højkapacitets skovl
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
52 x 5 mL rundbundede rør (FACS )
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Velegnet til S-4x1000 rotorskovle med høj kapacitet
- Plads til udvalgt række af rør eller flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Rørtype | rund bund (FACS ) |
| Volumen | 52 x 5 mL rundbundede rør (FACS ) |
| Maks. Rør diameter | 12 mm |
| Maks. Rørlængde | 106 mm |
| Til brug med (udstyr) | S-4X1000 rotor skovle med høj kapacitet |
| Fartøjer pr. adapter | 52 |
| Antal steder | 52 |
| nr. pr. pakke | 2/Pk. |