Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter S-4x Universal Rotor Large
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 250 konisk flaske
24 x 14 ml rundbundede rør
28 x 9 mL rundbundede rør
3 x Micro-fluidic kort
7 x 50 ml koniske, skørtede rør
92 x 1,5/2,0 mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Velegnet til S-4xUniversal-Large rotorskovle
- Kan rumme udvalgt række af rør, flasker eller kort
Tekniske data
Tekniske data
| Rørtype | Rund bund |
| Volumen | 28 x 9 mL rundbundede rør |
| Maks. Rør diameter | 17.5 mm |
| Maks. Rørlængde | 136 mm |
| Til brug med (udstyr) | S-4xUniversal-Large |
| Fartøjer pr. adapter | 28 |
| Antal steder | 28 |
| nr. pr. pakke | 2/Pk. |