Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter S-4x Universal Rotor Large
Artikelnummer. 15708409 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 250 konisk flaske
24 x 14 ml rundbundede rør
28 x 9 mL rundbundede rør
3 x Micro-fluidic kort
7 x 50 ml koniske, skørtede rør
92 x 1,5/2,0 mikrorør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15708409
Brand: Eppendorf™ 5920750003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Letter brugen af specifikke størrelser, former og antal kar i rotorskovle til S-4xUniversal-Large rotor.
  • Velegnet til S-4xUniversal-Large rotorskovle
  • Kan rumme udvalgt række af rør, flasker eller kort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørtype Konisk flaske
Volumen 1 x 250 konisk flaske
Maks. Rør diameter 62 mm
Maks. Rørlængde 171 mm
Til brug med (udstyr) S-4xUniversal-Large
Fartøjer pr. adapter 1
Antal steder 1
nr. pr. pakke 2/Pk.