Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til Rotor T-60-11
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
0.4 mL
1,5 til 2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
- Høj kapacitet til 60 x 1,5/2,0 ml rør
- Maks. hastighed: 16.400 x g (14.000 rpm)
- Horisontal centrifugering til pelletdannelse ved rørbunden
- Ideel til lave prøvemængder
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Volumen | 0.4 mL |
| Til brug med (udstyr) | Rotor T-60-11 |
| Borestørrelse (metrisk) | 6 mm |
| Fartøjer pr. adapter | 20 Reaktion |
| Antal steder | 120 |
| Til brug med (applikation) | Lav prøvemængde |
| nr. pr. pakke | 6 Pakke |