Få mere at vide
Eppendorf™ Adapter til Rotor S-4-104
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
14 x 14 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Velegnet til S-4-104 rotorskovle
- Accepterer 14 x 14 ml, rundbundede rør, størrelse 17,5 x 100 mm
Specifications
Specifications
| Rørtype | Rund bund |
| Volumen | 14 x 14 ml rør |
| Maks. Rør diameter | 17.5 mm |
| Maks. Rørlængde | 100 mm |
| Til brug med (udstyr) | S-4-104 rotor og skovl |
| Fartøjer pr. adapter | 14 |
| Antal steder | 14 |
| nr. pr. pakke | 2/Pk. |