Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen adapter til pipettespidser
Artikelnummer. 10653601 Shop alle Brand produkter
:
Til brug med μ100 L pipettespidser
Artikelnummer. 10653601
Brand: BRAND™ 25961
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen konstruktion. Til brug med μ100 L pipettespidser.
  • Polypropylen konstruktion
  • Til μ100 L pipettespidser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Type Tip adapter
Til brug med (udstyr) 100 μL pipettespidser