Beskrivelse
- Centrifugerøradapter
- Til rotorer til 5810 og 5810R centrifuge
- til 7 til 17 ml rør
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Volumen | 7 til 17 ml |
| Til brug med (udstyr) | Kun 5810 og 5810 R |
| Borestørrelse (metrisk) | 17.5 mm |
| Antal steder | 48 |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |